Learn More
3,4-Dibromothiophene, 98+%
Codice prodotto. 11498763
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11498763 5 g 5g
11488763 1 g 1g
11408773 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498763 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10512.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3141-26-2 | C4H2Br2S | 241.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3141-26-2
Formula molecolare C4H2Br2S
Molecular Weight (g/mol) 241.93
Numero MDL MFCD00005465
InChI Key VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18452
IUPAC Name 3,4-dibromothiophene
SMILES BrC1=CSC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dibromothiophene
Punto di fusione 4°C to 5°C
Densità 2.188
Punti di ebollizione 221°C to 222°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.64
Quantità 5 g
Beilstein 107642
Sinonimo thiophene, 3,4-dibromo, 3,4-dibromo-thiophene, pubchem5510, thiophene,4-dibromo, 3, 4-dibromothiophene, acmc-1clwy, 3,4-bis bromanyl thiophene, ksc224a6j, 3,4-dibromothiophene, bidd:gt0493
Peso formulazione 241.94
Percent Purity ≥98%