Learn More
3,4-Dichloroaniline 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30319577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30319577 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319577 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREXA12323400AL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dichloroaniline
CAS 95-76-1
Nomi componenti o analita 3,4-Dichloroaniline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H5 Cl2 N
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Aniline, 3,4-dichloro- (7CI,8CI), 3,4-Dichlorobenzenamine, 3,4-DCA, 3,4-Dichloraniline, 3,4-Dichloroaniline, 3,4-Dichlorophenylamine, 4,5-Dichloroaniline, 4-Amino-1,2-dichlorobenzene, DCA, DCA (amine), LY 004892, NSC 247, m,p-Dichloroaniline
InChI Formula InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC Name 3,4-dichloroaniline
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molecular Weight (g/mol) 162.02
Quantità 1 mL
Peso formulazione 160.9799 g/mol