Learn More
3,4-Dichloroaniline, 98%
Codice prodotto. 11339539
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339539 50 g 50g
11349539 250 g 250g
11432218 500 g 500g
11442218 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11339539 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15199.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-76-1 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-76-1
Formula molecolare C6H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 162.013
Numero MDL MFCD00007768
InChI Key SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
PubChem CID 7257
ChEBI CHEBI:16767
IUPAC Name 3,4-dichloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dichloroaniline
Punto di fusione 70°C to 73°C
Punti di ebollizione 272°C
Punto d'infiammabilità 135°C (275°F)
Quantità 50 g
Numero UN UN3442
Beilstein 636837
Indice di Merck 14,3054
Peso formulazione 162.02
Percent Purity 98%