Learn More
3,4-Dichloroaniline, TRC
Codice prodotto. 30137012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137012 1 g 1g
18050230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137012 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4318001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-76-1
Formula molecolare C6 H5 Cl2 N
Molecular Weight (g/mol) 162.02
Sinonimo Aniline, 3,4-dichloro- (7CI,8CI), 3,4-Dichlorobenzenamine, 3,4-DCA, 3,4-Dichloraniline, 3,4-Dichloroaniline, 3,4-Dichlorophenylamine, 4,5-Dichloroaniline, 4-Amino-1,2-dichlorobenzene, DCA, DCA (amine), LY 004892, NSC 247, m,p-Dichloroaniline
IUPAC Name 3,4-dichloroaniline
SMILES Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dichloroaniline
Nomi componenti o analita 3,4-Dichloroaniline
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 1 g
Peso formulazione 160.9799