Learn More
3,4-Dichlorobenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11399859
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399859 5 g 5g
11309869 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399859 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24706.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6287-38-3 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6287-38-3
Formula molecolare C7H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 175.008
Numero MDL MFCD00003351
InChI Key ZWUSBSHBFFPRNE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 3,4-dichloro, unii-i6z632wsj5, ccris 6015, pubchem8230, 3,4-dichlorobenzaldehye, 3,4-dichlorobenzaldhyde, 3,4 dichlorobenzaldehyde, 3,4-dichlorobenzaidehyde, 4,3-dichlorobenzaldehyde, dsstox_cid_4971
PubChem CID 22710
IUPAC Name 3,4-dichlorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dichlorobenzaldehyde
Punto di fusione 41°C to 44°C
Punti di ebollizione 247°C to 248°C
Punto d'infiammabilità 135°C (275°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN1759
Beilstein 636379
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 175.01
Percent Purity 97%