Specifica
| Materiale o nome chimico | 3, 4-Dichlorobenzaldehyde |
| Nota nome | 98% |
| CAS | 6287-38-3 |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 40.0°C to 44.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Punti di ebollizione | 247.0°C to 248.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 135°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3,4-Dichlorobenzaldehyde
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.