Learn More
3,4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3, 4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | Cl2C6H3C(O)NHNH2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3,4-dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-dichlorobenzhydrazide, dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-dichlor-benzoyl-hydrazin, 3,4-dichlorobenzoic hydrazide, 1,2-dichlorobenzene-4-carbohydrazide, benzoic acid,3,4-dichloro-, hydrazide, benzoic acid, 3,4-dichloro-, hydrazide |
| Peso formulazione | 205.04 |
| Percent Purity | 97% |