Learn More
3,4-Dichlorobenzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11465707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11465707 25 g 25g
11445707 1 g 1g
11455707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11465707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24292.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 151169-75-4 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151169-75-4
Formula molecolare C6H5BCl2O2
Molecular Weight (g/mol) 190.81
Numero MDL MFCD01074646
InChI Key JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichlorophenyl boronic acid, 3,4-dichlorobenzeneboronic acid, 3,4-dichlorophenylboronicacid, 3,4-dichlorophenyl boranediol, 3,4-dichlorophenylbornic acid, chembl20776, 3,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dichlorophenyl, pubchem1812
PubChem CID 2734330
IUPAC Name (3,4-dichlorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Punto di fusione 270°C to 274°C
Quantità 25 g
Beilstein 7369790
Peso formulazione 190.82
Percent Purity 97%