Learn More
3,4-Dichlorobenzenethiol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10881861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10881861 5 g 5g
10321340 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10881861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162850050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 5858-17-3
Formula molecolare C6H4Cl2S
Molecular Weight (g/mol) 179.06
Numero MDL MFCD00004840
InChI Key HNJZDPKMMZXSKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichlorothiophenol, 3,4-dichloro thiophenol, benzenethiol, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6803, 3,4dichloro-thiophenol, acmc-1aset, 3,4-dichloro-thiophenol, 3 ,4-dichlorobenzenethiol, 3,4-dichlorophenylmercaptan
PubChem CID 79964
IUPAC Name 3,4-dichlorobenzenethiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1S)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dichlorobenzenethiol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow or White to Yellow
Densità 1.4000g/mL
Punti di ebollizione 119.0°C to 120.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula lineare Cl2C6H3SH
Indice di rifrazione 1.625
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.4
Peso formulazione 179.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dichlorothiophenol, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.