Specifications
| Materiale o nome chimico | 3, 4-Dichlorobenzoic acid |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 205.0°C to 209.0°C |
| Colore | White to Beige |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | Cl2C6H3CO2H |
| Quantità | 25 g |
| Show More |