Learn More
3,4-Dichlorobenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 11422588
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422588 500 g 500g
11402588 25 g 25g
11412588 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422588 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15873.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51-44-5 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-44-5
Formula molecolare C7H4Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 191.01
Numero MDL MFCD00002492
InChI Key VPHHJAOJUJHJKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 3,4-dichloro, unii-ys4zr9bxwx, 3,4-dichloro-benzoic acid, ys4zr9bxwx, benzoic acid,4-dichloro, wln: qvr cg dg, pubchem3686, acmc-209kts, dsstox_cid_4980, dsstox_rid_77609
PubChem CID 5817
ChEBI CHEBI:49401
IUPAC Name 3,4-dichlorobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dichlorobenzoic acid
Punto di fusione 205°C to 208°C
Quantità 500 g
Beilstein 2044777
Peso formulazione 191.01
Percent Purity 99%