Learn More
3,4-Dichlorobenzoyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11458856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458856 25 g 25g
11468856 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11458856 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17006.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3024-72-4 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3024-72-4
Formula molecolare C7H3Cl3O
Molecular Weight (g/mol) 209.45
Numero MDL MFCD00000672
InChI Key VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76403
IUPAC Name 3,4-dichlorobenzoyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dichlorobenzoyl chloride
Punto di fusione 30°C to 34°C
Punti di ebollizione 242°C
Punto d'infiammabilità 142°C (287°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 607485
Sinonimo benzoyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzoylchloride, 3,4-dichloro benzoyl chloride, 2,3-dichlorobenzoyl, 3,4dichlorobenzoyl chloride, acmc-1aj45, 3,4 dichlorobenzoyl chloride, 3,4-dichlorobenzoyl-chloride, ksc225o5d, 3,4-dichloro-benzoyl chloride
Peso formulazione 209.46
Percent Purity 97%