Learn More
3,4-Dichlorobenzyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11423258
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11423258 100 g 100g
11413258 25 g 25g
11399529 50 g 50g
11309539 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11423258 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17672.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 102-47-6 | C7H5Cl3 | 195.467 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-47-6
Formula molecolare C7H5Cl3
Molecular Weight (g/mol) 195.467
Numero MDL MFCD00000906
InChI Key YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichlorobenzyl chloride, 1,2-dichloro-4-chloromethyl benzene, alpha,3,4-trichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-chloromethyl, unii-451pb8smie, 1,2-dichloro-4-chloromethyl-benzene, 3,4-dichlorobenzylchloride, 451pb8smie, 3,4-dichlorophenylmethyl chloride, toluene, .alpha.,3,4-trichloro
PubChem CID 7609
IUPAC Name 1,2-dichloro-4-(chloromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dichlorobenzyl chloride
Punto di fusione -3°C
Densità 1.416
Punti di ebollizione 99°C to 101°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 155°C (311°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.5766
Quantità 100 g
Numero UN UN3265
Beilstein 386644
Peso formulazione 195.48
Percent Purity 98%