Learn More
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 10217380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10217380 1 g Bottiglia in vetro 1g
10269353 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10217380 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 319220010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 19752-09-1 | C8H5Cl2NO | 202.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19752-09-1
Formula molecolare C8H5Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 202.04
Numero MDL MFCD00673063
InChI Key WLNAHQZFPSSVTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichlorobenzyl isocyanate, 3,4-dichlorobenzylisocyanate, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl benzene, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl-benzene, 3,4-dichlorophenyl methanisocyanate, zlchem 123, acmc-20anfi, pubchem2096, 3,4-dichloro-benzyl isocyanate
PubChem CID 2733368
IUPAC Name 1,2-dichloro-4-(isocyanatomethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN=C=O)Cl)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 3, 4-Dichlorobenzyl isocyanate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.3750g/mL
Punti di ebollizione 282°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5656 to 1.5676
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.375
Peso formulazione 202.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Slightly Viscous Liquid