Learn More
3,4-Dichlorobenzylamine, 96%
Codice prodotto. 11391747
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391747 5 g 5g
11301757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391747 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04899.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102-49-8 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-49-8
Formula molecolare C7H7Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 176.04
Numero MDL MFCD00008114
InChI Key IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichlorobenzylamine, 3,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-benzylamine, benzylamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methylamine, 1-3,4-dichlorophenyl methanamine, 3,4-dichlorophenyl methyl amine, 3,4-dichlorobezylamine
PubChem CID 1608
IUPAC Name (3,4-dichlorophenyl)methanamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dichlorobenzylamine
Densità 1.322
Punti di ebollizione 80°C to 82°C (0.6 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.578
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Beilstein 508818
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 176.05
Percent Purity 96%