Learn More
3,4-Dichlorobenzylamine, 98%
Codice prodotto. 10784791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10784791 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10376220 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10784791 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113240050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102-49-8 | C7H7Cl2N | 176.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-49-8
Formula molecolare C7H7Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 176.05
Numero MDL MFCD00008114
InChI Key IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichlorobenzylamine, 3,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-benzylamine, benzylamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methylamine, 1-3,4-dichlorophenyl methanamine, 3,4-dichlorophenyl methyl amine, 3,4-dichlorobezylamine
PubChem CID 1608
IUPAC Name (3,4-dichlorophenyl)methanamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dichlorobenzylamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3200g/mL
Punti di ebollizione 80°C to 82°C (0.6 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5775 to 1.5795
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.32
Peso formulazione 176.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dichlorobenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.