Learn More
3,4-Dichlorocinnamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11934991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11934991 25 g 25g
11924991 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11934991 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163120250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1202-39-7
Formula molecolare C9H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 217.05
InChI Key RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
Sinonimo 3,4-dichlorocinnamic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 3',4'-dichlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl, cinnamic acid, 3,4-dichloro, 3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid
PubChem CID 688027
IUPAC Name (E)-3-(3,4-dichlorophenyl)prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dichlorocinnamic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 220.0°C to 223.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Formula lineare Cl2C6H3CH=CHCO2H
Quantità 25 g
Peso formulazione 217.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dichlorocinnamic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.