Learn More
3,4-Dichloronitrobenzene, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10010860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10010860 5 g Bottiglia in vetro 5g
10666872 250 g Bottiglia in vetro 250g
10736331 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10010860 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113530050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 99-54-7
Formula molecolare C6H3Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 192.00
Numero MDL MFCD00007207
InChI Key NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech
PubChem CID 7443
IUPAC Name 1,2-dichloro-4-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dichloronitrobenzene
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 39°C to 45°C
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 255°C to 256°C
Punto d'infiammabilità 123°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3NO2
Quantità 5 g
Beilstein 05, 246
Informazioni di solubilità Solubility in water: 151mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in hot alcohol and ether
Peso formulazione 192
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Mass
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dichloronitrobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.