Learn More
3,4-Dichlorophenol, 99%
Codice prodotto. 10497290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10497290 10 g Bottiglia in vetro 10g
10107523 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10497290 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113600100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 95-77-2 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-77-2
Formula molecolare C6H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 163.00
Numero MDL MFCD00002258
InChI Key WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-dichlorophenol, phenol, 3,4-dichloro, 3,3-dichloro-hydroxybenzene, unii-070ftm6dvf, ccris 5904, 070ftm6dvf, 3,4-dcp, 3,4-dichlorphenol, 3,4dichlorophenol, 3,4 dichlorophenol
PubChem CID 7258
ChEBI CHEBI:34323
IUPAC Name 3,4-dichlorophenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dichlorophenol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 65°C to 68°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 145°C to 146°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3OH
Quantità 10 g
Beilstein 06, 190
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 163
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dichlorophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.