Learn More
3,4-Dichlorophenol, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16389177 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16389177 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16389177 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore S1416
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
3,4-Dichlorophenol95-77-21000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dichlorophenol
Imballaggio 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 95-77-2, 67-56-1
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.1, 99.9
Metodi For US EPA Methods 8041
Formula molecolare C6H4Cl2O
Numero MDL MFCD00002258
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
IUPAC Name 3,4-dichlorophenol
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Molecular Weight (g/mol) 163.00
PubChem CID 7258
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:34323
Product intended for laboratory use only