Learn More
3,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 96%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 152980100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 588-22-7 Peso : 0.06000kg
Quantità 10g
Codice prodotto. 11935121
  • 163.00€ / 10g
Spedizione stimata
15-06-2021
Identificatori chimici
588-22-7
221.04
3,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-3,4-dichlorophenoxy acetic acid, 3,4-dichlorophenoxy acetic acid, acetic acid, 3,4-dichlorophenoxy, acetic acid,4-dichlorophenoxy, acmc-20anfd, 4-06-00-00954 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-phenoxy-acetic acid, acetic acid,2-3,4-dichlorophenoxy
CHEBI:393747
C1=CC(=C(C=C1OCC(=O)O)Cl)Cl
C8H6Cl2O3
SNYRXHULAWEECU-UHFFFAOYSA-N
11495
2-(3,4-dichlorophenoxy)acetic acid
Specifica
3, 4-Dichlorophenoxyacetic acid
White
10g
95.0
96% min. (HPLC)
Cl2C6H3OCH2CO2H
SNYRXHULAWEECU-UHFFFAOYSA-N
2-(3,4-dichlorophenoxy)acetic acid
11495
221.04
96%
Authentic
138.0°C to 142.0°C
588-22-7
100.0
C8H6Cl2O3
3,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-3,4-dichlorophenoxy acetic acid, 3,4-dichlorophenoxy acetic acid, acetic acid, 3,4-dichlorophenoxy, acetic acid,4-dichlorophenoxy, acmc-20anfd, 4-06-00-00954 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-phenoxy-acetic acid, acetic acid,2-3,4-dichlorophenoxy
C1=CC(=C(C=C1OCC(=O)O)Cl)Cl
221.04
CHEBI:393747
Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dichlorophenoxyacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti