Learn More
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10064582
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10064582 250 mg 250mg
10514373 1 g 1g
10198824 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10064582 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00820CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 85952-30-3
Formula molecolare C7H5Cl3O2S
Molecular Weight (g/mol) 259.525
Numero MDL MFCD01631929
InChI Key DRYGYFAFCNDLEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,4-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methanesulphonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride, 3,4-dichlorobenzylsulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,4-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl-methanesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methyl sulphonyl chloride
PubChem CID 2794622
IUPAC Name (3,4-dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1CS(=O)(=O)Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (3, 4-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 259.54
Percent Purity 90%