Learn More
3,4-Dichlorophenylboronic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4-Dichlorophenylboronic Acid |
| CAS | 151169-75-4 |
| Formula molecolare | C6H5BCl2O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | B-(3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid, 3,4-Dichlorobenzeneboronic Acid, (3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC Name | (3,4-dichlorophenyl)boronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.82 |
| Peso formulazione | 189.976 |