Learn More
3’,4’-Dichloropropiophenone, TRC
Codice prodotto. 30383984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383984 2.5 g 2.50g
30370814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30383984 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4362702.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3',4'-Dichloropropiophenone
CAS 6582-42-9
Formula molecolare C9 H8 Cl2 O
Quantità 2.5 g
Sinonimo 1-(3,4-Dichlorophenyl)-1-propanone, 3',4'-Dichloropropiophenone
InChI Formula InChI=1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC Name 1-(3,4-dichlorophenyl)propan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 203.065
Peso formulazione 201.995