Learn More
3,4-Dichlorothiophenol, 97%
Codice prodotto. 11348575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11348575 5 g 5g
11338575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11348575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12031.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 5858-17-3 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5858-17-3
Formula molecolare C6H4Cl2S
Molecular Weight (g/mol) 179.058
Numero MDL MFCD00004840
InChI Key HNJZDPKMMZXSKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichlorothiophenol, 3,4-dichloro thiophenol, benzenethiol, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6803, 3,4dichloro-thiophenol, acmc-1aset, 3,4-dichloro-thiophenol, 3 ,4-dichlorobenzenethiol, 3,4-dichlorophenylmercaptan
PubChem CID 79964
IUPAC Name 3,4-dichlorobenzenethiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1S)Cl)Cl
Tekniske data
Materiale o nome chimico 3,4-Dichlorothiophenol
Densità 1.407
Punti di ebollizione 119°C to 120°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.623
Quantità 5 g
Beilstein 2042869
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 179.07
Percent Purity 97%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.