Learn More
3,4-Diethoxybenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10246500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10246500 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10246500 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 206170250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Diethoxybenzoic acid
Nota nome 99%
CAS 5409-31-4
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 167°C to 170°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C11H14O4
Formula lineare (C2H5O)2C6H3CO2H
Numero MDL MFCD00002504
Quantità 25 g
Beilstein 10, 395
Sinonimo benzoic acid, 3,4-diethoxy, benzoicacid34diethoxy, 3,4-diethoxy-benzoic acid, acmc-1apyn, ksc271i5p, 3,4-bis ethyloxy benzoic acid, 3,4-diethoxybenzoic acid
InChI Key VVKCVAPLTRZJHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OCC
IUPAC Name 3,4-diethoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 210.23
PubChem CID 79417
Peso formulazione 210.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Amorphous Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Diethoxybenzoic acid