Learn More
3,4-diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3, 4-Diethoxycyclobut-3-ene-1, 2-dione |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 170.16 |
| Percent Purity | 97% |