Learn More
3,4-Difluoro-1-nitrobenzene, TRC
Codice prodotto. 30374308
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374308 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374308 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD445585250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Difluoro-1-nitrobenzene
CAS 369-34-6
Formula molecolare C6H3F2NO2
Quantità 250 g
Sinonimo 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene, 3,4-Difluoronitrobenzene, 4-Nitro-1,2-difluorobenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H3F2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1
IUPAC Name 1,2-difluoro-4-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 159.09
Peso formulazione 159.0132