Learn More
3,4-Difluoro-benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30386252
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386252 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386252 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44548050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Difluorobenzoic acid
CAS 455-86-7
Formula molecolare C7 H4 F2 O2
Quantità 50 g
Sinonimo Benzoic acid, 3,4-difluoro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,4-Difluorobenzoic acid (ACI), NSC 190686
InChI Formula InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
IUPAC Name 3,4-difluorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 158.1
Peso formulazione 158.0179