Learn More
3',4'-Difluoroacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11422518
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422518 100 g 100g
11402518 5 g 5g
11412518 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422518 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15832.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 369-33-5 | C8H6F2O | 156.132 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 369-33-5
Formula molecolare C8H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 156.132
Numero MDL MFCD00009891
InChI Key VWJSSJFLXRMYNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3',4'-difluoroacetophenone, 1-3,4-difluorophenyl ethanone, 3,4-difluoroacetophenone, 1-3,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,4-difluorophenyl, 1-3,4-difluoro-phenyl-ethanone, 3,4,-difluoroacetophenone, 1-acetyl-3,4-difluorobenzene, pubchem3089, acmc-209ipo
PubChem CID 123052
IUPAC Name 1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3',4'-Difluoroacetophenone
Punto di fusione 19°C to 20°C
Densità 1.246
Punti di ebollizione 94°C to 95°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità 75°C (167°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.4916
Quantità 100 g
Beilstein 2206856
Peso formulazione 156.13
Percent Purity 98%