Learn More
3,4-Difluoroanisole, 98%
Codice prodotto. 11434084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434084 25 g 25g
11424084 5 g 5g
11444084 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434084 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12474.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 115144-40-6 | C7H6F2O | 144.121 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115144-40-6
Formula molecolare C7H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 144.121
Numero MDL MFCD00010730
InChI Key DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-difluoroanisole, 1,2-difluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methoxy, 3,4-difluoro-1-methoxybenzene, 1,2-difluor-4-methoxybenzol, pubchem3457, 3,4-difluoro-anisole, difluorobenzene,1-methoxy, acmc-2099pe
PubChem CID 568250
IUPAC Name 1,2-difluoro-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Difluoroanisole
Densità 1.214
Punto d'infiammabilità 55°C (131°F)
Indice di rifrazione 1.468
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 6717610
Peso formulazione 144.12
Percent Purity 98%