Learn More
3,4-Difluoroanisole, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10266240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10266240 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 10266240 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 249550050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Specifications
Materiale o nome chimico 3, 4-Difluoroanisole
Nota nome 98+%
CAS 115144-40-6
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.2300g/mL
Punto d'infiammabilità 55°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H6F2O
Formula lineare F2C6H3OCH3
Indice di rifrazione 1.4675 to 1.4695
Numero MDL MFCD00010730
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.23
Sinonimo 3,4-difluoroanisole, 1,2-difluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methoxy, 3,4-difluoro-1-methoxybenzene, 1,2-difluor-4-methoxybenzol, pubchem3457, 3,4-difluoro-anisole, difluorobenzene,1-methoxy, acmc-2099pe
InChI Key DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)F
IUPAC Name 1,2-difluoro-4-methoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 144.12
PubChem CID 568250
Peso formulazione 144.12
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Difluoroanisole
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.