Learn More
3,4-Difluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11421107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421107 5 g 5g
11411107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11421107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24096.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32137-19-2 | Molecular Formula: C7H3F5 | Molecular Weight: 182.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32137-19-2
Formula molecolare C7H3F5
Molecular Weight (g/mol) 182.09
Numero MDL MFCD00077510
InChI Key MVCGQTYWLZSKSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-difluorobenzotrifluoride, 1,2-difluoro-4-trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,3,4-pentafluorotoluene, benzene, 1,2-difluoro-4-trifluoromethyl, pubchem1651, ksc497k4r, 1,2-difluoro-4-trifluoromethyl benzene #
PubChem CID 602797
IUPAC Name 1,2-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC1=CC=C(C=C1F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Difluorobenzotrifluoride
Punti di ebollizione 103°C to 104°C
Indice di rifrazione 1.3915
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1950149
Peso formulazione 182.1
Percent Purity 97%