Learn More
3,4-difluorobenzyl Chloride, 98%
Codice prodotto. 10699984 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10699984 25 g Bottiglia in vetro 25g
10381953 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10699984 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 384420250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 698-80-6 | C7H5ClF2 | 162.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 698-80-6
Formula molecolare C7H5ClF2
Molecular Weight (g/mol) 162.56
Numero MDL MFCD00236218
InChI Key VTGRVYJPIVZZGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-difluorobenzyl chloride, 4-chloromethyl-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluorobenzylchloride, benzene, 4-chloromethyl-1,2-difluoro, 1-chloromethyl-3,4-difluorobenzene, alpha-chloro-3,4-difluorotoluene, 3, 4-difluorobenzyl chloride, pubchem7357, 4-chloromethyl-1,2-difluoro-benzene
PubChem CID 2736954
IUPAC Name 4-(chloromethyl)-1,2-difluorobenzene
SMILES FC1=CC=C(CCl)C=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Difluorobenzyl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH2C6H3F2
Indice di rifrazione 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589nm)
Quantità 25 g
Peso formulazione 162.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Difluorobenzyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.