Learn More
3,4-Difluorobenzylamine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11418377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11418377 5 g 5g
11408377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11418377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18448.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72235-53-1
Formula molecolare C7H7F2N
Molecular Weight (g/mol) 143.137
Numero MDL MFCD00010145
InChI Key PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-difluorobenzylamine, 3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 3,4-difluoro, 1-3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorophenyl methylamine, 3, 4-difluorobenzylamine, pubchem1918, acmc-209omb, 3,4-difluoro-benzylamine
PubChem CID 123572
IUPAC Name (3,4-difluorophenyl)methanamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Difluorobenzylamine
Densità 1.21
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Indice di rifrazione 1.493
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Beilstein 6643539
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 143.14
Percent Purity 98%