missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Difluoronitrobenzene, 99%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3757673
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
369-34-6
C6H3F2NO2
159.09
MFCD00007198
RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
3,4-difluoronitrobenzene, benzene, 1,2-difluoro-4-nitro, 1-nitro-3,4-difluorobenzene, 1,2-difluoro-4-nitro-benzene, 3,4-difluoro nitrobenzene, pubchem2290, 3,4-difluornitrobenzene, 3.4-difluoronitrobenzene, 3, 4-difluoronitrobenzene, 3,4-difluoro-nitrobenzene
123053
1,2-difluoro-4-nitrobenzene
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
369-34-6
C6H3F2NO2
159.09
MFCD00007198
RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
3,4-difluoronitrobenzene, benzene, 1,2-difluoro-4-nitro, 1-nitro-3,4-difluorobenzene, 1,2-difluoro-4-nitro-benzene, 3,4-difluoro nitrobenzene, pubchem2290, 3,4-difluornitrobenzene, 3.4-difluoronitrobenzene, 3, 4-difluoronitrobenzene, 3,4-difluoro-nitrobenzene
123053
1,2-difluoro-4-nitrobenzene
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3, 4-Difluoronitrobenzene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.4410g/mL
Punti di ebollizione 80°C to 81°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 80°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare F2(C6H3)NO2
Indice di rifrazione 1.5080 to 1.51
Quantità 25 mL
Beilstein 05, III, 609
Gravità specifica 1.441
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 159.09
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Difluoronitrobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'