Learn More
3,4-Difluorophenol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10113364
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10113364 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10113364 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01786EB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Difluorophenol
CAS 2713-33-9
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H4F2O
Formula lineare F2(C6H3)OH
Numero MDL MFCD00010315
Quantità 25 g
Sinonimo phenol, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro phenol, 3 4-difluorophenol, 3,4-difluoro-phenol, pubchem2315, acmc-1cmaj, 3,4-difluorophenol, ksc202q5j, bnpwvujopcghik-uhfffaoysa
InChI Key BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(F)C(F)=C1
IUPAC Name 3,4-difluorophenol
Molecular Weight (g/mol) 130.09
PubChem CID 75927
Peso formulazione 130.09
Percent Purity 97%