Learn More
3',4'-Difluoropropiophenone, 97%
Codice prodotto. 11413487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11413487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11413487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17257.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23384-72-7 | C9H8F2O | 170.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3',4'-Difluoropropiophenone
CAS 23384-72-7
Punti di ebollizione 64°C to 65°C (1.8 mmHg)
Formula molecolare C9H8F2O
Indice di rifrazione 1.488
Numero MDL MFCD00015505
Quantità 5 g
Beilstein 2088650
Sinonimo 1-3,4-difluorophenyl propan-1-one, 3',4'-difluoropropiophenone, 3,4-difluoropropiophenone, propiophenone, 3',4'-difluoro, 1-propanone, 1-3,4-difluorophenyl, acmc-1cgp0, ksc551g8r, 1-3,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-propanone,1-3,4-difluorophenyl, 1-3,4-difluorophenyl-1-propanone #
InChI Key FSZOBSMJJFHVCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1
IUPAC Name 1-(3,4-difluorophenyl)propan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 170.16
PubChem CID 520050
Peso formulazione 170.16
Percent Purity 97%