Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carbonitrile, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10473413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10473413 1 g Amber Glass Bottle 1g
10265834 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10473413 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29716DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 86267-86-9
Formula molecolare C9H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 160.176
InChI Key YSTANLOUKDVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carbonitrile, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine-2-carbonitrile, 2h-1,4-benzoxazine-2-carbonitrile,3,4-dihydro
PubChem CID 2795504
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carbonitrile
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C2N1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carbonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 160.18
Percent Purity 97%