Learn More
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10803011
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10803011 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10803011 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00300DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine
CAS 5735-53-5
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H9NO
Quantità 1 g
Sinonimo benzomorpholine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, akos bc-1149, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin, pubchem22677, acmc-1amxt, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine
InChI Key YRLORWPBJZEGBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC2=CC=CC=C2N1
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Molecular Weight (g/mol) 135.166
PubChem CID 585096
Peso formulazione 135.17
Percent Purity 97%