Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-6-ylmethylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10532842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10532842 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10292582 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10532842 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00413CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 499770-91-1
Formula molecolare C10H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 179.22
Numero MDL MFCD04972615
InChI Key ZXJOKQNPRXXPJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-ylmethylamine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-6-yl methanamine, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-yl methanamine, 2h-1,5-benzodioxepin-6-methanamine,3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-yl methanamine, vxu
PubChem CID 2794995
SMILES NCC1=C2OCCCOC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-6-ylmethylamine hydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-6-yl)methanamine
Peso formulazione 215.68
Percent Purity 97%