Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11406330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11406330 1 g 1g
11416330 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11406330 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27175.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33632-74-5 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33632-74-5
Formula molecolare C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.186
Numero MDL MFCD00276310
InChI Key BYYFEADAQZCIGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-2-carboxylic acid, 2h-1,5-benzodioxepin-2-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-2-carboxylic acid, 2h-1,5-benzodioxepin-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid
PubChem CID 53708627
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-4-carboxylic acid
SMILES C1COC2=CC=CC=C2OC1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid
Punto di fusione 146°C to 148°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 98%