Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ylboronic acid, 90+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10712483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712483 1 g Amber Glass Bottle 1g
10151112 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10294714 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10712483 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC13212DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 279261-89-1
Formula molecolare C9H11BO4
Molecular Weight (g/mol) 193.99
Numero MDL MFCD02681910
InChI Key CSNCBPVLUIFJOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl boronic acid, boronic acid,b-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-ylboronic acid, boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl, pubchem7845, acmc-1crzt, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid
PubChem CID 2776398
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ylboronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C2OCCCOC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-ylboronic acid
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.99