Learn More
3,4-Dihydro-2H-isoquinolin-1-one, 98%
Codice prodotto. 15452242 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15452242 5 g 5g
15442242 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15452242 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458220050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1196-38-9 | C9H9NO | 147.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1196-38-9
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.18
InChI Key YWPMKTWUFVOFPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dihydroisoquinolin-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolinone, 3,4-dihydro, 3,4-dihydroisocarbostyril, 1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 3,4-dihydro-1 2h-isoquinolinone, 3,4-dihydro-1h-isoquinolin-1-one, dihydroisoquinolone, 3nuu, 1-keto-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
PubChem CID 150896
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
SMILES C1CNC(=O)C2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Punto di fusione 67.0°C to 70.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 98%