Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10222402
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10222402 1 g 1g
10407744 5 g 5g
10351815 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10222402 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM03842DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 25090-33-9
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.128
Numero MDL MFCD00085019
InChI Key WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736151
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
SMILES C1CC(=COC1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 97%