Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15219716 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15219716 1 g 1g
15229716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15219716 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450380010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 25090-33-9
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.13
InChI Key WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736151
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
SMILES C1CC(=COC1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde
Punti di ebollizione 90.0°C (15.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.