Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-A]pyrimidin-2-one, TRC
Codice prodotto. 30369266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30369266 50 mg
30384484 500 mg
30369785 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30369266 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49315050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5439-14-5
Formula molecolare C8H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 148.16
SMILES O=C1CCN2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-A]pyrimidin-2-one
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H8N2O/c11-8-4-6-10-5-2-1-3-7(10)9-8/h1-3,5H,4,6H2
Peso formulazione 148.0637