Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-A]pyrimidin-2-one, TRC
Codice prodotto. 30384484
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30384484 500 mg
30369266 50 mg
30369785 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30384484 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD493150500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5439-14-5
Formula molecolare C8H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 148.16
SMILES O=C1CCN2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-A]pyrimidin-2-one
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H8N2O/c11-8-4-6-10-5-2-1-3-7(10)9-8/h1-3,5H,4,6H2
Peso formulazione 148.0637