Learn More
3,4-Dihydro-3,3-dimethylisoquinoline, TRC
Codice prodotto. 30135538
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135538 100 mg 100mg
30008089 10 mg 10mg
30005400 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135538 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD450720100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28460-55-1
Formula molecolare C11H13N
Molecular Weight (g/mol) 159.23
Sinonimo 3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-isoquinoline
IUPAC Name 3,3-dimethyl-4H-isoquinoline
SMILES CC1(C)Cc2ccccc2C=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydro-3,3-dimethylisoquinoline
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H13N/c1-11(2)7-9-5-3-4-6-10(9)8-12-11/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Peso formulazione 159.1048