Learn More
3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide, TRC
Codice prodotto. 30371930
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30371930 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371930 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4541501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide
CAS 55321-99-8
Formula molecolare C5H5N3O2
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Pyrazinecarboxamide, 3,4-dihydro-3-oxo-, Pyrazinamide, 3-hydroxy- (6CI), Pyrazinecarboxamide, 3,4-dihydro-3-oxo- (9CI), 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105, 3,4-Dihydro-3-oxopyrazine-2-carboxamide, 3-Hydroxypyrazinamide, 3,4-Dihydro-3-oxo-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105
InChI Formula InChI=1S/C5H5N3O2/c6-4(9)3-5(10)8-2-1-7-3/h1-2H,(H2,6,9)(H,8,10)
SMILES NC(=O)C1=NC=CNC1=O
IUPAC Name 2-oxo-1H-pyrazine-3-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Peso formulazione 139.0382